Learn More
Fisherbrand™ Grade 603 General Purpose Filter Paper
Suitable for all general works in laboratories. Fisherbrand™ Grade 603 General Purpose Filter Paper is thin and has fast filtration velocity.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11734766
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Applications:
  • Used in hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food industries
Specifica
Specifica
Sheet
35 to 65 μm
603
0.14 mm
520 mm
35 to 65μm
General works, hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food and beverage, etc
500 Pack
520 x 420mm
420 mm