Learn More
Sartorius™ Grade 603/N Creped Surface Filter Discs Qualitative Filter Papers
Used for analytical and technical purposes.
9.10€ - 51.10€
Specifica
Formato Disc
Materiale Cotton Linters, Refined Pulp
Velocità di filtraggio 8μm/sec.
Da utilizzare con (applicazione) Used for the rapid filtration of relatively coarse precipitates; because of their creped structure they provide a larger filtration area than smooth filter paper
Grado 603/N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) disco Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) disco Prezzo Quantità e disponibilità  
10432002
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-3-335-200
200 mm
25.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10737432
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-3-335-270
270 mm
51.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10317261
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-3-335-090
90 mm
9.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10134371
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-3-335-125
125 mm
12.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10082411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-3-335-190
190 mm
25.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10536081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-3-335-185
185 mm
25.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10746662
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-3-335-110
110 mm
11.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10401812
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-3-335-150
150 mm
17.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fast flow rate due to its structure
  • Made of refined pulp and cotton linters with an >95% α-cellulose content
  • Ash content between 0.1 to 0.15%
  • Wet-strengthened
Specifica
Specifica
Disc
8μm/sec.
603/N
0.25 mm
Cotton Linters, Refined Pulp
Used for the rapid filtration of relatively coarse precipitates; because of their creped structure they provide a larger filtration area than smooth filter paper
100 Pack
Qualitative Filter Paper