Learn More
Fisherbrand™ Carta protettiva per superfici di grado 604
Codice prodotto. 11714916 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Grade 604 Paper
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Materiale Unit Size
11714916 Grade 604 Paper Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11714916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    163.70€ / pezzi 1
    Risparmia 35.30€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
Add to basket
Add to basket
Per proteggere le superfici del laboratorio da sversamenti pericolosi. La carta protettiva per superfici Fisherbrand™ di grado 604 svolge una protezione efficace da impatti e fluidi acidi, tossici, corrosivi e radioattivi.
  • Disponibile in fogli o rotoli
  • La carta assorbente con sostegno in polietilene da 125 g/m2 assorbe rapidamente gli sversamenti impedendone la diffusione sulla superficie di lavoro
Specifications
Product Type Surface Protection Paper
Materiale Grade 604 Paper
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Larghezza (sistema metrico) 0.92 m
Backing Material Polietilene
Colore Bianco
Spessore 0.25 mm
Quantità 1 rotoli
Tipo di imballaggio Roll