Learn More
Fisherbrand™ Carta protettiva per superfici di grado 604
Codice prodotto. 11728742 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 m x 46 cm
50 m x 6 cm
520 x 420 mm
570 x 460 mm
600 x 500 mm
Tipo di imballaggio:
Roll
Sheet
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
11728742 570 x 460 mm Sheet pezzi 100
11710005 50 m x 6 cm Roll Pezzo
11715375 520 x 420 mm Sheet pezzi 100
11725375 600 x 500 mm Sheet pezzi 100
11758722 50 m x 46 cm Roll Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11728742
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed to protect laboratory surfaces against hazardous spills. Fisherbrand™ Grade 604 Surface Protection Paper guards against damage from acids, toxic, corrosive and radioactive fluids and impacts.
  • Available in sheet or roll form
  • Polyethylene backed 125g/m2 absorbent paper quickly soaks up spills and prevents flow through to work surface
Specifica
Product Type Carta protettiva per superfici
Materiale Grade 604 Paper
Lunghezza (sistema metrico) 570 mm
Larghezza (sistema metrico) 460 mm
Dimensioni (L x P) 570 x 460 mm
Backing Material Polietilene
Colore White
Spessore 0.25 mm
Quantità 100 conf.
Tipo di imballaggio Sheet