Learn More
Fisherbrand™ Grade 605 Very Absorbent Joseph Paper
Codice prodotto. 11728722 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120 x 120 mm
150 x 150mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
Formato:
Foglio
Foglio ripiegato
Folded Sheet
Quantità confezione:
100 conf.
200PK
50 Pk.
500 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
pezzi 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Formato Quantità confezione Dimensione della confezione
11728722 150 x 150mm Foglio 200PK pezzi 200
11735375 500 x 350 mm Foglio ripiegato 100 conf. pezzi 100
11710565 500 x 350 mm Folded Sheet 500 Pk. pezzi 500
11700565 120 x 120 mm Foglio 500 Pk. pezzi 500
11794646 500 x 350 mm Folded Sheet 50 Pk. pezzi 50
11790555 220 x 400 mm Foglio 500 Pk. pezzi 500
11780555 500 x 350 mm Foglio 500 Pk. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11728722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.40€
    5.74€ / pezzi 200
    Risparmia 0.66€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzabili in laboratori e ospedali. ™
Applicazioni:
  • Pulizia e asciugatura di contenitori in vetro, provette, fiasche, piastre per microscopia, flaconi
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 150mm
Larghezza (sistema metrico) 150mm
Dimensioni (L x P) 150 x 150mm
Formato Foglio
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia e asciugatura di contenitori in vetro, provette, beute, piastre per microscopia, bottiglie per laboratori e ospedali
Quantità confezione 200PK
Grado 605