Learn More
Fisherbrand™ Carta protettiva per superfici di grado 606
Used as absorbent paper for bench protection. Fisherbrand™ Grade 606 Surface Protection Paper is white ultra-absorbent paper with one-side PE coating.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Applications:- Absorption capacity: 200g/m2
- Protects laboratory benches against acids, toxic, corrosive and radioactive fluids, glass impacts
- Aids recovery of valuable material like precious metals
- Protection and laying out of animals cages
Specifica
Carta protettiva per superfici | |
Sì | |
460 mm | |
Bianco | |
50PK |
Carta | |
570 mm | |
Polietilene | |
Protezione dei banchi da laboratorio da fluidi acidi, tossici, corrosivi e radioattivi, nonché dagli urti | |
50PK |