Learn More
Fisherbrand™ Carta protettiva per superfici di grado 606
Codice prodotto. 11708513 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
570 mm
600 mm
50 m
Larghezza (sistema metrico):
460 mm
0.49 m
500 mm
0.6 m
0.92 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11708513 50 m 0.49 m Pezzo
11730005 50 m 0.6 m Pezzo
11704656 570 mm 460 mm pezzi 50
11749865 50 m 0.92 m Pezzo
11738742 600 mm 500 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11708513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    189.82€ / pezzi 1
    Risparmia 23.18€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Carta assorbente per la protezione del banco da lavoro. La carta protettiva per superfici Fisherbrand™ di grado 606 è bianca e ultra assorbente con rivestimento in PE da un lato.
Applicazioni:
  • Capacità di assorbimento: 200 g/m2
  • Protezione dei banchi da laboratorio da fluidi acidi, tossici, corrosivi e radioattivi, nonché dagli urti di oggetti in vetro
  • Per un maggiore recupero di materiali di valore, ad esempio metalli preziosi
  • Protezione e collocamento di gabbie di animali
Specifica
Product Type Carta protettiva per superfici
Materiale Carta
Assorbanza 200 mL/m2
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Larghezza (sistema metrico) 0.49 m
Backing Material Polietilene
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Protezione dei banchi da laboratorio da urti e fluidi acidi, tossici, corrosivi e radioattivi
Quantità 1 rotolo