Learn More
- Home
- Products
- Extraction Systems
- Extraction Thimbles
- Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7
Codice prodotto. 11724053 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
29 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diameter (Metric) Inside | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11724053 | 33 mm | 80 mm | pezzi 25 |
| 11764526 | 16 mm | 100 mm | pezzi 25 |
| 11734536 | 19 mm | 40 mm | pezzi 25 |
| 11724043 | 19 mm | 90 mm | pezzi 25 |
| 11774526 | 22 mm | 60 mm | pezzi 25 |
| 11754043 | 25 mm | 100 mm | pezzi 25 |
| 11734043 | 22 mm | 80 mm | pezzi 25 |
| 11774043 | 26 mm | 60 mm | pezzi 25 |
| 11744043 | 25 mm | 80 mm | pezzi 25 |
| 11784526 | 27 mm | 80 mm | pezzi 25 |
| 11794043 | 28 mm | 100 mm | pezzi 25 |
| 11542103 | 28 mm | 120 mm | pezzi 25 |
| 11784043 | 28 mm | 80 mm | pezzi 25 |
| 11714053 | 30 mm | 100 mm | pezzi 25 |
| 11724536 | 30 mm | 150 mm | pezzi 25 |
| 11704053 | 30 mm | 80 mm | pezzi 25 |
| 11734053 | 33 mm | 100 mm | pezzi 25 |
| 11744536 | 33 mm | 118 mm | pezzi 25 |
| 11714536 | 33 mm | 94 mm | pezzi 25 |
| 11794526 | 34 mm | 130 mm | pezzi 25 |
| 11764536 | 35 mm | 150 mm | pezzi 25 |
| 11744053 | 37 mm | 130 mm | pezzi 25 |
| 11754053 | 41 mm | 123 mm | pezzi 25 |
| 11704536 | 41 mm | 150 mm | pezzi 25 |
| 11754536 | 43 mm | 123 mm | pezzi 25 |
| 11774536 | 58 mm | 170 mm | pezzi 25 |
| 11784536 | 70 mm | 240 mm | pezzi 25 |
| 11794536 | 80 mm | 200 mm | pezzi 25 |
| 11704546 | 80 mm | 250 mm | pezzi 25 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Codice prodotto.
11724053
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
49.00€
44.31€ / pezzi 25
Risparmia 4.69€
9% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
- Fibre in linter in puro cotone al 100%
- Neutro e privi di grassi
- Elevata resistenza meccanica
- Capacità di ritenzione eccellente
Applicazioni:
- Estrazione di zolfo
- Estrazione del contenuto dei lipidi liberi negli alimenti
- Determinazione della polvere e catrame nell'aria e nei gas industriali
- Analisi dello smalto e dei leganti nei colori della vernice
- Controllo delle emissioni dei fumi nei camini industriali
- Analisi gravimetrica della polvere nei gas
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 33 mm |
| Materiale | Fibre di cellulosa ad alta purezza e linters di cotone |
| Da utilizzare con (applicazione) | Estrazione di zolfo in masse gassose, determinazione di polvere e catrame nell'aria e nei gas industriali |
| Grado | 7 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Adatto per tutti i sistemi di estrazione |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Product Type | Ditale per estrazione |