Descrizione
- Creped paper
- Weight: 60g/mm2
Applications:
- Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | EN 868-2 |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization |
| Materiale | Paper |
| Quantità | 2000 Pk. |
| Peso (sistema metrico) | 60 gsm |
| Product Type | Sterilization Paper |
| Grado | 925 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 35 cm |
| Vedi altri risultati |