Learn More
Fisherbrand™ Carta per sterilizzazione di grado 926
Codice prodotto. 11738513 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11738513 50 x 50 cm pezzi 500
11714586 100 x 100 cm pezzi 250
11720575 65 x 65 cm pezzi 500
11794576 75 x 75 cm pezzi 250
11710575 60 x 60 cm pezzi 500
11704586 90 x 90 cm pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11738513
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per avvolgere gli indumenti per uso medico.
  • Weight: 60g/m2
  • Creped paper
Applications:
  • Used in steam, gas, gamma-ray sterilization
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità EN 868-2
Colore Green
Da utilizzare con (applicazione) Avvolgimento di abbigliamento medico, strumenti chirurgici e altri articoli usati per la sterilizzazione a vapore, a gas e a raggi gamma
Materiale Paper
Quantità 500 conf.
Dimensioni (L x P) 50 x 50 cm
Peso (sistema metrico) 60 gsm
Product Type Carta per sterilizzazione
Grado 926
Lunghezza (sistema metrico) 50 cm
Larghezza (sistema metrico) 50 cm