Learn More
Cytiva Grade GF10 Glass Microfiber Filter
Made from borosilicate glass and strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability.
38.75€ - 150.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15938062
|
Cytiva
10370429 |
40 mm |
38.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15979160
|
Cytiva
10370395 |
70 mm |
150.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Temperature resistance up to 180°C
- Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
- Medium filtration speed
- Can be used as a roll filter in automated applications
Specifica
Borosilicate Glass | |
GF10 | |
Filter |