Learn More
Advantec™ Grade GF75 Glass Fiber Filters
Grade GF75 Glass Fiber Filters for analytical or gravimetric studies.
Marca:  Advantec™ 06656-24
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03175kg
Codice prodotto. 15712739
  • 116.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Glass microfiber
  • Highest retention
  • Filters very fine protein precipitates
  • Clarifies chemically aggressive solutions
Specifica
Specifica
Glass Microfiber
GF7525MM
GF75
Round
25 mm
0.3 μm
High retention filtration of very fine protein precipitates and clarifying chemically aggressive solutions. For analytical or gravimetric studies.
100/Box
25 mm