Learn More
Fisherbrand™ Graduated AC Round Bottle with Phenolic PolyCone Lined Cap
Click to view available options
N. per custodia:
48/Cs.
488/Cs.
Descrizione
- Used for storing industrial laboratory chemicals and reagents
- Designed with slight shoulder for easy pouring, handling
- Facilitates easy mixing, handling, transfer of contents
- Graduated in both milliliters and ounces
Specifica
Rivestimento interno chiusura | Polycone |
Materiale chiusura | Phenolic |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Product Type | Graduated Bottle |
Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
Da utilizzare con (applicazione) | Storing dry materials |
Materiale | Glass |
N. per custodia | 48/Cs. |
Colore chiusura | Black |