Learn More
Bochem™ Graduated Bucket
Codice prodotto. 10740622
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 L
12 L
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
260 mm
300 mm
Altezza (sistema metrico):
190 mm
270 mm
Include:
Article No. 8333
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
10740622 12 L 300 mm 270 mm Article No. 8333 Pezzo
10547901 6 L 260 mm 190 mm - Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10740622 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8323
Spedizione stimata: 06-11-2026
Bochem™ Graduated Bucket features graduations per liter.
  • Lid sold separately
  • Without base ring
  • Graduated
Specifica
Product Type Stainless Steel Bucket; lid sold separately (8333)
Capacità (sistema metrico) 12 L
Graduazioni 1 L
Materiale Stainless Steel (18/10)
Descrizione Without base ring
Diametro (sistema metrico) parte superiore 300 mm
Altezza (sistema metrico) 270 mm
Include Article No. 8333