Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Graduated Cylindrical Separating Funnels with PTFE Plug
Codice prodotto. 10160501
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10160501 50 mL pezzi 2
10424291 250 mL pezzi 2
10694481 1000 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10160501 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 04026128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    85.69€ / pezzi 2
    Risparmia 58.31€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Graduated Cylindrical Separating Funnels with PTFE Plug are excellent for liquid-liquid extractions and separating the components of a mixture into two immiscible solvent phases of different densities.
  • With NS socket and PE stopper
  • With PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • Borosilicate glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduato Yes
Graduazioni 2.0 mL
Dimensione del poro 2.5 mm bore
Quantità 2
Valvola di chiusura Yes
Stopper Material PTFE