Learn More
Hecht Karl™ Graduated Glass Cylinder
Codice prodotto. 10014111
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
90 mm
195 mm
250 mm
265 mm
325 mm
440 mm
Descrizione:
Low Form
Tall Form
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10014111
Marca: Hecht Karl™ 44401042
Solo null disponibili
Specifica
Descrizione Low Form
Altezza (sistema metrico) 195 mm
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Glass
Capacità (sistema metrico) 200 mL