Learn More
Kartell SpA Graduated Jug
Codice prodotto. 11341265
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11341265 500 mL Pezzo
11331265 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11341265 Fornitore Kartell SpA N. del fornitore 0108700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.00€
    6.15€ / pezzi 1
    Risparmia 0.85€
    12% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tall graduated jug made of polypropylene
High form graduated jugs made of transparent and autoclavable polypropylene.
Permanently moulded graduation.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Closure Included No
Graduated Yes
Bocca Wide
Fit for Purpose Certified Quality
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 16.91 oz.
Forma Round Jug
Monouso Reusable
Product Type Graduated Measuring Jug