Learn More
Bochem™ Graduated Measuring Jug with Spout
Codice prodotto. 12651885
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12651885 20 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12651885 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8394
Spedizione stimata: 11-01-2027
An excellent option for storage in the laboratory.
  • With spout for easy pouring
  • Graduated in 1L increments
  • Manufactured from 18/10 stainless steel
  • Lids are ordered separately
Specifica
Product Type Graduated Measuring Jug
Capacità (sistema metrico) 20 L
Materiale Stainless Steel (18/10)
Diametro (sistema metrico) esterno 270 mm
Altezza (sistema metrico) 400 mm