Learn More
Kartell SpA Graduated Round Jugs
Codice prodotto. 10564851
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10564851 3 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10564851 Fornitore Kartell SpA N. del fornitore 0115900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.00€
    8.68€ / pezzi 1
    Risparmia 0.32€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Measuring jugs, short form
Autoclavable, highly translucent especially when filled with liquids. Permanently molded graduations. Excellent chemical resistance. No drip spout. Thumb grip on handle.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 L
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Closure Included No
Graduated Yes
Bocca Wide
Fit for Purpose Certified Quality
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 101.44 oz.
Forma Round Jug
Monouso Reusable
Product Type Graduated Measuring Jug