Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Graduated Test Tubes with NS Joint
Codice prodotto. 11953571
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11953571 15 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11953571 Supplier Lenz Laborglasintrumente™ Supplier No. 05706001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    158.89€ / pezzi 10
    Risparmia 63.11€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Round bottom test tube with NS joint and graduations
  • With NS socket
  • Includes PE stopper
  • With scale in high-contrast enamel
  • Made of DURAN™ tubing
Specifications
Materiale chiusura Polietilene
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 165 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 1
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) 15 mm
Tipo di chiusura Stopper
Product Type Graduated Test Tube