Learn More
Globe Scientific Graduated Transfer Pipets
Codice prodotto. 31923007 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
0.9 mL
1.8 mL
2 mL
2.2 mL
3.2 mL
3.4 mL
3.5 mL
5 mL
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
140 mm
145 mm
148 mm
150 mm
155 mm
215 mm
Tipo di imballaggio:
10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 400
pezzi 500
pezzi 5000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Assorbimento lampadina (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
31923007 3.2 mL 155 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. pezzi 400
31922852 3.5 mL 148 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923684 3.5 mL 148 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. pezzi 400
31922810 3.2 mL 155 mm 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs. pezzi 400
31923662 3.2 mL 155 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. pezzi 400
31924079 0.9 mL 115 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923622 0.9 mL 115 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. pezzi 500
31923912 0.9 mL 115 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs. pezzi 500
31922995 3.4 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31924097 3.4 mL 150 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. pezzi 400
31924070 3.4 mL 150 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. pezzi 400
31924086 3.4 mL 145 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923564 2.2 mL 140 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923145 2.2 mL 140 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. pezzi 400
31923737 3.4 mL 145 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. pezzi 400
31922366 1.8 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923874 1.8 mL 155 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. pezzi 500
31921455 1.8 mL 155 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs. pezzi 500
31922991 2 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923632 2.2 mL 140 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. pezzi 400
31923009 3.4 mL 145 mm 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs. pezzi 400
31924074 3.4 mL 145 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. pezzi 400
31924093 1.8 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923008 5 mL 215 mm 250/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Codice prodotto. 31923007 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 135038
Spedizione stimata: 04-01-2027
Graduated transfer pipets are designed for measurements, these pipets feature molded-in graduation marks that will never fade or wash off.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.2 mL
Calibrato No
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Gocce/mL 20
Graduato Yes
Graduazioni 3 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Tipo di imballaggio Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Colore Natural
Volume (sistema metrico) 7 mL
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Tipo Graduated Transfer Pipet