Learn More
- Home
- Products
- Pipet Products
- Transfer Pipets
- Globe Scientific Graduated Transfer Pipets
-
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Globe Scientific Graduated Transfer Pipets
Codice prodotto. 31924086
Cambia vista
Click to view available options
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
0.9 mL
1.8 mL
2 mL
2.2 mL
3.2 mL
3.4 mL
3.5 mL
5 mL
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
140 mm
145 mm
148 mm
150 mm
155 mm
215 mm
Tipo di imballaggio:
10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 400
pezzi 500
pezzi 5000
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Assorbimento lampadina (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Tipo di imballaggio | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 31924086 | 3.4 mL | 145 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | pezzi 5000 |
| 31922852 | 3.5 mL | 148 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | pezzi 5000 |
| 31923684 | 3.5 mL | 148 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | pezzi 400 |
| 31923007 | 3.2 mL | 155 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | pezzi 400 |
| 31922810 | 3.2 mL | 155 mm | 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs. | pezzi 400 |
| 31923662 | 3.2 mL | 155 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | pezzi 400 |
| 31924079 | 0.9 mL | 115 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | pezzi 5000 |
| 31923622 | 0.9 mL | 115 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. | pezzi 500 |
| 31923912 | 0.9 mL | 115 mm | 20/Pk., 25 Pk/Cs. | pezzi 500 |
| 31922995 | 3.4 mL | 150 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | pezzi 5000 |
| 31924097 | 3.4 mL | 150 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | pezzi 400 |
| 31924070 | 3.4 mL | 150 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | pezzi 400 |
| 31923564 | 2.2 mL | 140 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | pezzi 5000 |
| 31923145 | 2.2 mL | 140 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | pezzi 400 |
| 31923737 | 3.4 mL | 145 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | pezzi 400 |
| 31922366 | 1.8 mL | 155 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | pezzi 5000 |
| 31923874 | 1.8 mL | 155 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. | pezzi 500 |
| 31921455 | 1.8 mL | 155 mm | 20/Pk., 25 Pk/Cs. | pezzi 500 |
| 31922991 | 2 mL | 155 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | pezzi 5000 |
| 31923632 | 2.2 mL | 140 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | pezzi 400 |
| 31923009 | 3.4 mL | 145 mm | 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs. | pezzi 400 |
| 31924074 | 3.4 mL | 145 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | pezzi 400 |
| 31924093 | 1.8 mL | 150 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | pezzi 5000 |
| 31923008 | 5 mL | 215 mm | 250/Pk., 10 Pk/Cs. | pezzi 2500 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Product Code.
31924086
Supplier
Globe Scientific
Supplier No.
137030
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
Description
- Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
- Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 3.4 mL |
| Calibrato | No |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Gocce/mL | 24 |
| Graduato | Yes |
| Graduazioni | 1 mL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.7 in. |
| Tipo di imballaggio | 500/Pk., 10 Pk/Cs. |
| Colore | Natural |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Tipo | Graduated Transfer Pipet |
| Monouso | Single-use |
| Show More Show Less |