Learn More
Kartell™ Graduated Wide Mouth Square Bottles
Catalog Number p-8000292
144.73 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21983" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
Graduazioni:
50mL
Dimensioni (L x P x A):
60 x 57 x 110mm
L'imboccatura larga semplifica il riempimento e lo svuotamento di liquidi o polveri. I flaconi quadrati graduati con imboccatura larga in polietilene Kartell™ offrono un design salvaspazio e sono ideali per la conservazione a lungo termine.
Designed with a wide mouth for easy filling and emptying of liquid or powder. Kartell™ Polyethylene Graduated Wide Mouth Square Bottles provide a space saving design and are ideal for long term storage.
  • Approximate graduations allow reproducible filling without the use of cylinders/beaker
  • Easy grip caps can be wired down for security
  • Suitable for foodstuff in accordance with
    • EC Regulation 1935/2004 
    • EC Regulation 10/2011
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Easy Grip
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Diametro collo esterno (sistema metrico) 34.5mm
Dimensioni (L x P x A) 60 x 57 x 110mm
Materiale Polietilene
Graduazioni 50mL
Certificazione/Conformità Regolamento CE 1935/2004, Regolamento CE 10/2011
Closure Included