Learn More
3M™ Graffiti Remover 1500
Codice prodotto. 17159340
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
5 L
Dimensione della confezione:
4 bottiglie
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17159340 500 mL 4 bottiglie
17169340 5 L 4 bottiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17159340 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000082043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    174.60€ / pezzi 4
    Risparmia 105.40€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
A safe and simple way to remove unsightly graffiti from plastic, painted, or varnished surfaces.
  • Graffiti remover for plastic, painted or varnished surfaces
  • Effective against aerosol spray paint, permanent markers, lipstick, crayon, and emulsion paint
  • The solvent’s liquid form allows for quick penetration and rapid breakdown of graffiti
  • Does not contain NEP (N-Ethyl-pyrrolidone) or NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) used in other graffiti removers, which can pose a significant risk to health
  • Has minimal odor, enhancing user comfort and efficiency unlike traditional chemical removers which emit powerful odors and harmful vapors
  • Low environmental impact since the product does not contain aromatic, aliphatic, or chlorinated solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Graffiti Remover
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Graffiti Removal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Plastic, Painted or Varnished Surfaces
Volume (sistema metrico) 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3M Graffiti Remover 1500
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, benzyl alcohol, (2-Methoxymethylethoxy)propanol, Fatty acids, C16-18, 3-b