Learn More
3M™ Graffiti Remover 3000
Graffiti Remover 3000
171.00€ - 555.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17207640
|
3M™
7100030784 |
0.5 L |
171.00€
1 bottiglia |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17297630
|
3M™
7100030783 |
5 L |
555.00€
1 bottiglia |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Graffiti remover for plastic, painted or varnished surfaces - graffiti remover is effective against aerosol spray paint, permanent markers, lipstick, crayon and emulsion paint
- The solvent’s liquid form allows for quick penetration and rapid breakdown of graffiti
- Does not contain NEP (N-Ethyl-pyrrolidone) or NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) used in other graffiti removers, which can pose a significant risk to health
- Has little odour, enhancing user comfort and efficiency – unlike traditional chemical removers which emit powerful odours and harmful vapours
- Low environmental impact as the product does not contain aromatic, aliphatic or chlorinated solvents
Specifica
Graffiti Remover |