Learn More
GRAIL/RNF128 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18602414 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602414 50 μg 50µL
18620842 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18602414 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP29764350ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GRAIL/RNF128 Polyclonal specifically detects GRAIL/RNF128 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GRAIL/RNF128
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulazione PBS (pH 7.0)
Alias gene EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ23516, Gene related to anergy in lymphocytes protein, ring finger protein 128GRAILE3 ubiquitin-protein ligase RNF128
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GRAIL/RNF128 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 79589
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus