Learn More
Honeywell™ Grain Leather Drivers Gloves
Codice prodotto. 12681063
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
9
11
Dimensione della confezione:
10 paia
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12681063 11 Pezzo
11813490 8 10 paia
11823490 9 10 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12681063 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore 203019511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.60€
    10.38€ / pezzi 1
    Risparmia 8.22€
    44% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Calf grain leather provides comfort and flexibility. The winged thumb and reinforced index finger make the glove more anatomical for additional ease of use.
  • Cowhide grain leather
  • Elasticated back
  • Gunn cut
  • Wing thumb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE CATEGORY II Intermediary risks, 420-03 EEC Basic standards, EN 388-03 Mechanical hazards, EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number N°0075/797/162/12/06/0358, EC Attestation Number N°0075/797/162/12/06/0358
Certifications/Compliance (Europe) CE Category: II Intermediary Risks, In accordance with : EN 420-03 EEC Basic Standards, and EN 388-16 Mechanical Hazards
Classificazione Dexterity: 5
Stile di taglio Gunn
Coating Material Leather
Colore White
Hand Specific
Materiale Grain Cowhide Leather
Product Type Driver Gloves
Size 11
Stile Gunn
Da utilizzare con (applicazione) General Handling in Dry Environments
Stile polso guanto Open
Include Elasticized wrist
Tipo di palmo Leather
Quantità 10Pair/PK
Serie 2030195
Valori nominali lacerazione 2
Stile pollice Wing
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm