Learn More
Gramine, 99%
Codice prodotto. 10520941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10520941 25 g Bottiglia in vetro 25g
10366510 10 g Bottiglia in vetro 10g
10162530 100 g Bottiglia in vetro 100g
10209833 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10520941 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 87-52-5 | C11H14N2 | 174.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-52-5
Formula molecolare C11H14N2
Molecular Weight (g/mol) 174.25
Numero MDL MFCD00005629
InChI Key OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gramine, 3-dimethylaminomethyl indole, donaxine, donaxin, gramin, 1h-indole-3-methanamine, n,n-dimethyl, beta-dimethylaminomethylindole, 1-1h-indol-3-yl-n,n-dimethylmethanamine, indol-3-ylmethyldimethylamine, 1h-indol-3-ylmethyl dimethylamine
PubChem CID 6890
ChEBI CHEBI:28948
IUPAC Name 1-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
SMILES CN(C)CC1=CNC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico Gramine
Punto di fusione 131.0°C to 139.0°C
Colore Beige
Punto d'infiammabilità 167°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 4569
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene and chloroform, slightly soluble in cold acetone, practically insoluble in petr ether
Peso formulazione 174.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gramine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.