Learn More
R&D Systems™ Granisetron hydrochloride
Codice prodotto. 18752794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18752794 50 mg 50mg
18702514 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18752794 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2903/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT3 antagonist
5-HT3 receptor antagonist that possesses potent antiemetic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107007-99-8
Formula molecolare C18H25ClN4O
Specifica
Materiale o nome chimico Granisetron hydrochloride
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 348.87
Purezza >99%
Peso molecolare 348.875