Learn More
Thermo Scientific Chemicals Granisetron hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 15882524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15882524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15882524 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 462480010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 107007-99-8 | C18H25ClN4O | 348.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Granisetron hydrochloride
CAS 107007-99-8
Punto di fusione 284.0°C to 290.0°C
Colore Clear Colorless
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (HPLC)
Formula molecolare C18H25ClN4O
Quantità 1 g
InChI Key QYZRTBKYBJRGJB-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN1N=C(C(=O)NC2CC3CCCC(C2)N3C)C2=CC=CC=C12
IUPAC Name hydrogen 1-methyl-N-{9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl}-1H-indazole-3-carboxamide chloride
Molecular Weight (g/mol) 348.88
Peso formulazione 348.87