Learn More
Granisetron Hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Granisetron (Hydrochloride) (BRL 43694A) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used as an antiemetic to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Granisetron Hydrochloride |
| CAS | 107007-99-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H25ClN4O |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | BRL 43694A |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (286.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (22.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1N=C(C(N[C@H]2C[C@H](N3C)CCC[C@H]3C2)=O)C4=CC=CC=C41.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 348.87 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only