Learn More
Granisetron Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30240796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30240796 100 mg 100mg
30240881 10 mg 10mg
30240746 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240796 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG780000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107007-99-8
Formula molecolare C18 H24 N4 O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 348.87
Sinonimo Granisetron Hydrochloride, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, monohydrochloride, endo-, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, monohydrochloride (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., BRL 43694A, Granisetron hydrochloride, Kytril
IUPAC Name 1-methyl-N-[(1S,5R)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]indazole-3-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
Specifica
Materiale o nome chimico Granisetron Hydrochloride
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
Peso formulazione 348.1717