Learn More
Grant Instruments™ Universal Platform with Adjustable Bars
Codice prodotto. 10458633
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ES-20
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10458633 ES-20 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10458633 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore PUP12
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Adjust bars to fit a variety of vessels at once. Grant Instruments™ Universal Platform and Adjustable Bars does not require any tools to adjust bars.
  • For use with Grant Orbital Shakers and Shaker Incubators
  • Dimensions: 270 x 195mm
  • Includes Extra Holding Bars which can also be ordered separately (HB 200)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Universal Platform
Dimensioni (L x P) 285 x 220 mm
Da utilizzare con (applicazione) For Different Types Of Container
Da utilizzare con (apparecchiatura) ES-20