Learn More
asecos™ Granulate Universal Coarse Grain
Codice prodotto. 17896436 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
20 kg
60 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
17896436 60 kg pezzi 3
17846476 20 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17896436 Fornitore asecos™ N. del fornitore 18468
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Granulate Universal Coarse Grain is ideal for setting oils, alkalis, lipids, fuels, lacquers etc.
  • 1-3 mm grain size
  • 20 kg bag binds up to 16 L heating oil
  • Suitable for solid surfaces
  • Optimum slip resistance even when completely saturated
  • For indoors and outdoors
  • Available in one or three 20 kg bags.
Specifica
Materiale Loose Particulate
Tipo Absorbent Granules
Peso (sistema imperiale) 132.28 lb.
Peso (sistema metrico) 60 kg