Learn More
asecos™ Granulate Universal Fine Grain
Codice prodotto. 17886526 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
20 kg
60 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
17886526 20 kg Pezzo
17826376 60 kg pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17886526 Fornitore asecos™ N. del fornitore 9906
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Granulate Universal Fine Grain is ideal for setting oils, alkalis, lipids, fuels, lacquers etc.
  • 0.5-1 mm grain size
  • 20 kg bag binds up to 18 L heating oil
  • Penetrates small depressions and cracks
  • Best suited for large contact with the surface and fast absorption (e.g. traffic surfaces)
  • Optimum slip resistance even when completely saturated
  • Available in one or three 20 kg bags.
Specifica
Materiale Loose Particulate
Tipo Absorbent Granules
Peso (sistema imperiale) 44.09 lb.
Peso (sistema metrico) 20 kg