Specifications
| Materiale o nome chimico | Graphene |
| CAS | 1034343-98-0 |
| Punto di fusione | 3650.0°C |
| Formula molecolare | Cx |
| Numero MDL | MFCD00144065 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
| InChI Key | VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C |
| Show More |