Learn More
Graphene, Single Layer
Codice prodotto. 15565886 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15565886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15565886 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 453150010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1034343-98-0 | Cx | 16.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Graphene
Nota nome Single Layer
CAS 1034343-98-0
Punto di fusione 3650.0°C
Colore Black
Formula molecolare Cx
Numero MDL MFCD00144065
Quantità 1 g
Sinonimo methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
Informazioni di solubilità Insoluble in water
InChI Key VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C
IUPAC Name methane
Molecular Weight (g/mol) 16.04
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
Peso formulazione 12.01
Forma fisica Solid