Learn More
Graphite conductive adhesive, alcohol based, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15401817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 g
Dimensione della confezione:
30g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15401817 30 g 30g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15401817 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042465.15
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nota nome alcohol based
Densità 0.9
Punti di ebollizione 82°C
Punto d'infiammabilità 11°C(52°F)
Punto di combustione 270°C (518°F)
Numero MDL MFCD01866817
Quantità 30 g
Pressione del vapore 48hPa (36mm Hg) at 20°C