Learn More
Graphite flake, median 7-10 micron, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058928
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7782-42-5
C
12.01
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbon
[C]
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7782-42-5
C
12.01
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbon
[C]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Graphite flake
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 250 g
Numero UN UN1325
Percent Purity 99%
Forma fisica Flakes