Learn More
Graphite flake, natural, -325 mesh, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11339278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339278 1 kg 1kg
11359278 50 g 50g
11349278 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11339278 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043209.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-42-5
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
Numero MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite
Nota nome Natural
Dimensioni maglia -325 Mesh
Intervallo percentuale saggio 99.8%, metal basis
Quantità 1 kg
Forma fisica Flakes