Learn More
Graphite foil, 0.13mm (0.005in) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11356189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11356189 30 x 100 cm Pezzo
11364728 30 x 30 cm Pezzo
11366189 30 x 500 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11356189 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043078.CJ
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Potassium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as Flavor & Fragrance intermediates. It is used as an intermediate in Industries such as agrochemical, dyestuff, pharmaceutical, syntheses material, chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-42-5
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
Numero MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite
Colore Gray to Black
Densità 2g/cm3 at 20°C
Intervallo percentuale saggio 99.8% (Metals basis)
Quantità 30 x 100 cm
Forma fisica Foil