Learn More
Thermo Scientific Chemicals Graphite, Fusion Crucible, drillpoint, unpurified, volume 7.88cc
Codice prodotto. 15466345
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.5 cc
7.88 cc
Quantità:
36 Pieces
50 Pieces
Dimensione della confezione:
pezzi 36
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
15466345 7.5 cc 50 Pieces pezzi 50
15426055 7.88 cc 36 Pieces pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15466345 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 040794.KD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Manufactured from graphite materials that provide exceptional thermal uniformity and exactness to dimensional specifications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Unpurified extruded graphite
Materiale Graphite
Da utilizzare con (applicazione) Metallurgy
Quantità 50 Pieces
Capacità (sistema metrico) 7.5 cc
Product Type Graphite fusion crucible
Forma Drillpoint