Learn More
Thermo Scientific Chemicals Graphite Fusion Crucible Lid
143.00€ - 228.00€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Diametro (sistema metrico) esterno Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Diametro (sistema metrico) esterno Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15473875
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
042315.UA
For stock No. 40794 2.54cm 15/Pk
228.00€
pezzi 15
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15413895
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
043337.UA
For stock No. 14747 3.2cm 15/Pk.
143.00€
pezzi 15
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Graphite is used for casting and polishing purposes, moulding & Carbon addition in steel industries. It is also used for smooth casting iron, copper base alloys and aluminum base alloy.