Learn More
Thermo Scientific Chemicals Graphite Gas Analysis Crucible; Ht (mm), 24.5; ID (mm), 10.0; OD (mm), 12.7; Tip Dia (mm), 6.80
Codice prodotto. 15411577
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
12.6mm
12.7mm
Altezza (sistema metrico):
24.2mm
24.5mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15411577 12.7mm 24.5mm pezzi 100
15473705 12.6mm 24.2mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15411577 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 039811.KN
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 10mm
Materiale Graphite
Da utilizzare con (applicazione) For Gas analysis
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7mm
Altezza (sistema metrico) 24.5mm
Product Type Graphite Crucible
Diametro (sistema metrico) base 6.8mm