Learn More
Graphite powder, natural, high purity, -200 mesh, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15416055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
28 g
Dimensione della confezione:
28g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15416055 28 g 28g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15416055 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014734.TA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Graphite powder is used to make crucibles, lead pencils, electrodes, lubricants, stove polish, brake linings, batteries, glass manufacture, conductive coatings, and for foundry facings. It is used in the synthesis of single sheet graphene nanoflakes and graphite based magnetorheological elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite powder
Nota nome Natural
CAS 7782-42-5
Dimensioni maglia −200 Mesh
Note sul grado di purezza Ultra superior purity
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare C
Numero MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Quantità 28 g
Numero UN UN1325
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC Name carbon
Molecular Weight (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Percent Purity 99.9999%
Forma fisica Powder