Learn More
Graphite powder, natural, microcrystal grade, APS 2-15 micron, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11367068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
28 g
113 g
227 g
454 g
Dimensione della confezione:
113g
227g
28g
454g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367068 28 g 28g
11377068 113 g 113g
11357068 227 g 227g
11387068 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11367068 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014736.TA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Graphite powder is used to make crucibles, lead pencils, electrodes, lubricants, stove polish, brake linings, batteries, glass manufacture, conductive coatings, and for foundry facings. It is used in the synthesis of single sheet graphene nanoflakes and graphite based magnetorheological elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-42-5
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
Numero MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite powder
Nota nome Natural
Colore Black
Note sul grado di purezza UCP-1-M grade, ultra 'F' purity
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 28 g
Numero UN UN1325
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.9995%
Grado Microcrystal
Forma fisica Powder