Learn More
Graphite, powder
Codice prodotto. 10731335 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10731335 100 g Bottiglia in vetro 100g
10380394 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10731335 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 385031000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7782-42-5 | C | 12.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-42-5
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
Numero MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite
Colore Black
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 4575
Peso formulazione 12.01
Forma fisica Powder