Learn More
Graphite rod, 3.8cm (1.5in) dia x 61cm (24in) long, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15406555
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15406555 1 Pc. Pezzo
15416555 5 Pc. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15406555 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043800.KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite rod
Nota nome 3.8cm (1.5 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00144065
Quantità 1 Pc.
Percent Purity 99%
Forma fisica Rod