Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Graphite Sealing Ring for PerkinElmer Liner
Codice prodotto. 15208883
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For use with 4 mm OD liners
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15208883 For use with 4 mm OD liners pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15208883 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 0726522
Spedizione stimata: 21-12-2026
Made up of graphite and used as sealing rings for PerkinElmer GC.
  • Suitable for PerkinElmer GC
  • Temperature stable up to 450°C
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) For use with 4 mm OD liners
Materiale Graphite
Quantità 10/Pk.
Product Type Graphite Sealing Ring for PerkinElmer