Learn More
Fisherbrand™ Stufa con convezione a gravità
Codice prodotto. 15845911 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
65L
105L
176L
Dimensioni interne (L x P x A):
414 x 328 x 480mm
414 x 438 x 580mm
589 x 438 x 680mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni interne (L x P x A) Dimensione della confezione
15845911 176L 589 x 438 x 680mm Pezzo
15805911 65L 414 x 328 x 480mm Pezzo
15825911 105L 414 x 438 x 580mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15845911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3255.00€
    3120.00€ / pezzi 1
    Risparmia 135.00€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Forno per usi generici in applicazioni di essiccazione e riscaldamento di base
  • Controller digitale
  • Convezione a gravità
  • Sportello interno in vetro per osservare agevolmente i campioni
  • Protezione da sovratemperatura
  • Interni in acciaio inox
  • Porta di accesso come dotazione standard
  • Sovrapponibile
  • Supporti per ripiani di facile rimozione e spigoli arrotondati per semplificare la pulizia
  • Due ripiani in acciaio inox perforati forniti come dotazione standard
  • Garanzia di due anni su componenti e manodopera
  • Marchio CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale camera Stainless Steel
Tipo di convezione Gravity
Capacità (sistema metrico) 176L
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 250°C
Display Digital
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 25 kg
N. di ripiani 2
Tipo di spina CEE7/7 plug for EU and BS1363/A for UK
Stabilità termica ±0.4°C at 150°C
Uniformità termica ±4.5°C at 150°C
Warranty 2 Years (parts and labor)
Dimensioni interne (L x P x A) 589 x 438 x 680mm
Dimensioni (L x P x A) 738 x 640 x 920 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 67 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Wattage 1400 w